Mehrwegehahnsysteme, Discofix®
3-Wege-Hahn, Rot
Anbieter: B. Braun
Direkt zu
Product Details & Documents
Geeignet für alle in der Infusionstechnik eingesetzten Druckinfusionssysteme < 2 bar.
- Durchflußbohrungen für unverfälschte Druckwerte
- Axial und radial bewegliche Überwurfmutter für sichere, schnelle Konnektion
- PVC- und Latex-frei
Suitable for all pressure infusion systems <2 bar.
Dokumente
Technische Daten
- Farbe:Rot
- Bezeichnung:3-Wege-Hahn