AuftragsverfolgungKontakt
Cleanibags, ratiolab® | Avantor
Cleanibags, ratiolab®
Cleanibag, Weiß, 8000 ml, 1000 Stück pro Karton, 300×450 mm
Katalognr. RATI7000270
Anbieter:   RATIOLAB
Cleanibags, ratiolab®
Katalognr. RATI7000270
Anbieter:  RATIOLAB
Cleanibags, ratiolab®
Cleanibags, ratiolab®
Cleanibag, Weiß, 8000 ml, 1000 Stück pro Karton, 300×450 mm
Preis
SFr. 242.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
All-purpose PE bags with self-adhesive strip for clinical and laboratory use.
  • Self-adhesive strip: sticks on smooth and clean surfaces (e.g. walls, work benches, beds, bedside tables)
  • Residue-free, removable
Bestellinformationen: Other sizes or models available on request, e.g. for intensive care and bags with custom-made imprint.
Verpackung: 1000 pieces per cardboard box.
Technische Daten
  • Verpackt:
    1000 Stück pro Karton
  • Kapazität:
    8000 ml
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    Cleanibag
  • Seq:
    03
  • B×L:
    300×450 mm