AuftragsverfolgungKontakt
Quality control test suspensions | Avantor
Quality control test suspensions
Bacillus subtilis, 10 mL
Katalognr. NAMSGP-01
Anbieter:   CROSSTEX
Quality control test suspensions
Katalognr. NAMSGP-01
Anbieter:  CROSSTEX
CAS Nummer:  
Quality control test suspensions
Bacillus subtilis, 10 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 403.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 mL
Product Details & Documents
The control suspension (growth promotion) contains <100 CFU`s/0,1 ml.
  • 10 ml pro vial
  • 100 dose
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    10 mL
  • Bezeichnung:
    Bacillus subtilis