Eindrückstopfen, VacuCap®
Grau, 16 mm
Katalognr. 720-0553
Anbieter: Simport Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Die idealen Verschlüsse für Reagenz-, Proben- und Kulturröhrchen aus Glas und Plastik, LDPE, farbig.
- Einwegverschlüsse als kostengünstige Alternative zu Standardverschlüssen
- Dichtung mit doppeltem Flansch für festen und dichten Sitz
- Farbcodiert zur Probenidentifizierung
Flexibel zum Schutz vor Aerosolen hochinfektiöser Mikroorganismen. Proben werden vor Kreuzkontamination und die Arbeitsumgebung vor Infektion durch Leckagen bewahrt. Die Dichtung mit doppeltem Flansch garantiert einen festen und dichten Sitz für eine Vielzahl von Anwendungen, inklusive Zentrifugation.
Dokumente
SIMPT402-13B_TDS_EN SIMPT402-13G_TDS_EN SIMPT402-13GY_TDS_EN SIMPT402-13L_TDS_EN SIMPT402-13N_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Mehr
Technische Daten
- Ø unten:16 mm
- Farbe:Grau