Probenküvetten
Probenküvette, mit Verschluss, 35 ml, 100 mm, Quarzglas
Katalognr. 705-0165
Anbieter: Hach
Direkt zu
Product Details & Documents
Probenküvetten für photometrische Messungen.
- Mit oder ohne Verschluss erhältlich
- Wiederverwendbar (aus Glas) oder für den Einmalgebrauch (aus Kunststoff)
Technische Daten
- Lichtweg:100 mm
- Volumen:35 ml
- Fenstermaterial:Quarzglas
- Bezeichnung:Probenküvette, mit Verschluss
- Seq:22