AuftragsverfolgungKontakt
Potassium chloride standard solution
Potassium chloride standard solution, 35,0 ppt salinity, 53,0 mS/cm, 500 mL
Katalognr. HACH2714349
Anbieter:   Hach
Potassium chloride standard solution
Katalognr. HACH2714349
Anbieter:  Hach
CAS Nummer:  
Potassium chloride standard solution
Potassium chloride standard solution
Potassium chloride standard solution, 35,0 ppt salinity, 53,0 mS/cm, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 131.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
For calibrations/accuracy checks on conductivity/salinity meters.
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    Potassium chloride standard solution, 35,0 ppt salinity
  • Leitfähigkeit:
    53,0 mS/cm
Technische Daten