Cyclohexan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Plastic jerrican, 5 L
: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
- :110-82-7
- :C₆H₁₂
- :MFCD00003814
- :84.16 g/mol
- :13,02752
- :81 °C (1013 hPa)
- :7 °C
- :0,7785 g/cm³ (20 °C)
- :–18 °C
- :Raumtemperatur
- :203-806-2
- :1145
- :3,II
- :01-2119463273-41
Documents
1L Glass bottle for liquids DIN 45 (ZPACK13415101) 2,5L Glass bottle for liquids DIN 45 (ZPACK13415249) 225L Metal drum UN (ZPACE8010050) 30L Metal drum for liquids UN X (ZPACK12124125) 5L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13951045)
Informations sur l'emballage
P20_VWRC23223.290_SPEC_DE.pdf P20_VWRC23223.324_SPEC_DE.pdf P20_VWRC23223.368_SPEC_DE.pdf P20_VWRC23223.461_SPEC_DE.pdf P20_VWRC23223.552_SPEC_DE.pdf
Spécification du produit
VWR Chemicals Big Packs and Bulks
Documentation produit
- Assay:Min. 99 %
- IR Spectrum:Passes test
- Substances coloured by H2SO4:Passes test
- Boiling point:79 - 81 °C
- Density (20/4):0.778 - 0.779
- Free acidity:Max. 0.0002 meq/g
- Solidification point:5.5 - 6.5 °C
- Evaporation residue:Max. 50 ppm
- Packung:Plastic jerrican
- VE:5 L
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.