Cyclohexan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Glasflasche, 2,5 L
Supplier: VWR Chemicals
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
- CAS Number:110-82-7
- Formula:C₆H₁₂
- MDL Number:MFCD00003814
- Molecular Weight:84.16 g/mol
- Merck Index:13,02752
- Boiling Pt:81 °C (1013 hPa)
- Melting Pt:7 °C
- Density:0,7785 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:–18 °C
- Storage Temperature:Raumtemperatur
- EINECS:203-806-2
- UN:1145
- ADR:3,II
- REACH:01-2119463273-41
Documents
Certificates
Search by Lot Number1L Glass bottle for liquids DIN 45 (ZPACK13415101) 2,5L Glass bottle for liquids DIN 45 (ZPACK13415249) 225L Metal drum UN (ZPACE8010050) 30L Metal drum for liquids UN X (ZPACK12124125) 5L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13951045)
Informazioni sull'imballaggio
P20_VWRC23223.290_SPEC_DE.pdf P20_VWRC23223.324_SPEC_DE.pdf P20_VWRC23223.368_SPEC_DE.pdf P20_VWRC23223.461_SPEC_DE.pdf P20_VWRC23223.552_SPEC_DE.pdf
Specifiche del prodotto
More
SDS_DE_CH_VWRC23223 SDS_DE_CH_VWRC23223.pdf sds_VWRC23223
Scheda di sicurezza
VWR Chemicals Big Packs and Bulks
Letteratura sul prodotto
Specifications
Specification Test Results
- Assay:Min. 99 %
- IR Spectrum:Passes test
- Substances coloured by H2SO4:Passes test
- Boiling point:79 - 81 °C
- Density (20/4):0.778 - 0.779
- Free acidity:Max. 0.0002 meq/g
- Solidification point:5.5 - 6.5 °C
- Evaporation residue:Max. 50 ppm
Specifications
- Packung:Glasflasche
- VE:2,5 L
Specifications
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..