AuftragsverfolgungKontakt
Cyclohexan ≥99%, GPR RECTAPUR® | Avantor
Cyclohexan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Glasflasche, 1 L
Katalognr. 23223.290
Entzündlich
Gesundheit
Reizend
Umfeld
Anbieter:   VWR Chemicals
Cyclohexan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Katalognr. 23223.290
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  110-82-7
Cyclohexan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Cyclohexan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Glasflasche, 1 L
CAS Nummer:  110-82-7
Preis
SFr. 68.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Hexahydrobenzene, Hexamethylene
  • CAS Nummer:110-82-7
  • Formel:C₆H₁₂
  • MDL-Nummer:MFCD00003814
  • Molekulargewicht:84.16 g/mol
  • Merck-Index:13,02752
  • Siedepunkt:81 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:7 °C
  • Dichte:0,7785 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:–18 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-806-2
  • UN:1145
  • ADR:3,II
  • ERREICHEN:01-2119463273-41
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Assay:
    Min. 99 %
  • IR Spectrum:
    Passes test
  • Substances coloured by H2SO4:
    Passes test
  • Boiling point:
    79 - 81 °C
  • Density (20/4):
    0.778 - 0.779
  • Free acidity:
    Max. 0.0002 meq/g
  • Solidification point:
    5.5 - 6.5 °C
  • Evaporation residue:
    Max. 50 ppm
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L