Tupfer, einfach
Einfache Tupfer, Holz/Baumwolle, 2,5 mm, 150 mm
115-0502
: BAILLY
Einfache Tupfer für eine Vielzahl von Anwendungen.
Caution: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
- Ø:2,5 mm
- Bezeichnung:Einfache Tupfer
- Länge:150 mm
- Seq:003
- Stiel/Kopf:Holz/Baumwolle