Tupfer, einfach
Einfache Tupfer, Holz/Baumwolle, 2,2 mm, 150 mm
Katalognr. 115-0500
Anbieter: BAILLY
Direkt zu
Product Details & Documents
Einfache Tupfer für eine Vielzahl von Anwendungen.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Technische Daten
- Ø:2,2 mm
- Bezeichnung:Einfache Tupfer
- Länge:150 mm
- Seq:002
- Stiel/Kopf:Holz/Baumwolle