Einwegküvetten
Product Details & Documents
Makro- oder Halbmikro-Standardküvetten für den Einmalgebrauch aus PS oder PMMA sind für kinetische Messungen erhältlich.
- Pfeil zeigt die Durchstrahlungsrichtung an
- Optisch klarer und einwandfreier Strahlengang von 10 mm
- Eingelassene Fenster zur Vermeidung von Kratzern
PS cuvettes - range of application: 340 nm to 900 nm; standard deviation at 360 nm ≤±0.005 extinction units.
External: Cuvette:12.5×12.5×45 mm
Window: Macro cuvette: 10×35 mm
Window: Semi-micro cuvette: 4.5×23 mm
Delivery information: Nach Formhöhlungsnummern sortiert, um eine möglichst geringe Abweichung des Extinktionskoeffizienten zu gewährleisten.
Packaging: In einer praktischen wiederverschließbaren Verpackung.
Documents
Technische Daten
- Ext.Ø:12,5 mm
- Lichtweg:10 mm
- Typ:Makro
- Volumen:2,5 ml
- Fenstermaterial:PMMA
- Höhe:45 mm
- Seq:003
- Messbereich:300 – 900 nm (≤±0,004 @320 nm)