AuftragsverfolgungKontakt
Hypodermic needles | Avantor
Hypodermic needles
20, 50,8 mm
Katalognr. POPR4059
Anbieter:   CADENCE SCIENCE
Hypodermic needles
Katalognr. POPR4059
Anbieter:  CADENCE SCIENCE
Hypodermic needles
Hypodermic needles
20, 50,8 mm
Preis
1 670.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 12 ST
Product Details & Documents
Hypodermic needles are precision made and the points are machine ground to achieve uniform sharpness. The needle cannula are fabricated of type 304 stainless steel tubing. Precision grinding, micro-bead jet blasting, and ultrasonic cleaning assure they are burrs and debris free.
Technische Daten
  • Gauge:
    20
  • Länge:
    50,8 mm
  • Seq:
    13
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.