Calciumchlorid 90-98%, TECHNICAL
Kunststoffflasche für Feststoffe, 1 kg
Anbieter: VWR Chemicals
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
- CAS Nummer:10043-52-4
- Formel:CaCl₂
- MDL-Nummer:MFCD00010903
- Molekulargewicht:110.98 g/mol
- Merck-Index:14,01659
- Siedepunkt:1600 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:772 °C
- Dichte:2,174 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:233-140-8
- ERREICHEN:01-2119494219-28
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer10L Plastic bucket for solids UN Y (ZPACK13247010) 2,5L Plastic bottle for solids DIN 80 (ZPACK13252500) 50L Plastic bucket UN Y (ZPACK13247050)
Verpackungsinformationen
14510598.pdf 28285714.pdf P20_VWRC22313.294_SPEC_DE.pdf P20_VWRC22313.363_SPEC_DE.pdf P20_VWRC22313.460_SPEC_DE.pdf
Produktspezifikation
Mehr
SDS_DE_CH_VWRC22313 SDS_DE_CH_VWRC22313.pdf sds_VWRC22313
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
VWR Chemicals Big Packs and Bulks VWR® for Drying and Filtration
Produktliteratur
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Assay:90 - 98 %
Technische Daten
- Packung:Kunststoffflasche für Feststoffe
- VE:1 kg
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



