AuftragsverfolgungKontakt
Silbernitrat ≥99,5%, GPR RECTAPUR® | Avantor
Silbernitrat ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Kunststoffflasche für Feststoffe, 100 g
Katalognr. 21570.182
Oxidierend
Reizend
Ätzend
Umfeld
Anbieter:   VWR Chemicals
Silbernitrat ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Katalognr. 21570.182
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  7761-88-8
Silbernitrat ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Silbernitrat ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Kunststoffflasche für Feststoffe, 100 g
CAS Nummer:  7761-88-8
Preis
SFr. 607.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
  • CAS Nummer:7761-88-8
  • Formel:AgNO₃
  • MDL-Nummer:MFCD00003414
  • Molekulargewicht:169.87 g/mol
  • Merck-Index:12,08661
  • Siedepunkt:444 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:210 °C
  • Dichte:4,35 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-853-9
  • UN:1493
  • ADR:5.1,II
  • ERREICHEN:01-2119513705-43
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Assay:
    Min. 99.5 %
  • Foreign heavy metals (as Pb):
    Max. 20 ppm
  • Not precipitated by HCl (as SO4):
    Max. 100 ppm
  • Cl (Chloride):
    Max. 10 ppm
  • SO4 (Sulphate):
    Max. 100 ppm
  • Fe (Iron):
    Max. 10 ppm
  • Pb (Lead):
    Max. 20 ppm
Technische Daten
  • Packung:
    Kunststoffflasche für Feststoffe
  • VE:
    100 g
Technische Daten