Ammoniumnitrat ≥98,5%, TECHNICAL
Kunststoffeimer, 5 kg
Anbieter: VWR Chemicals
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:6484-52-2
- Formel:NH₄NO₃
- MDL-Nummer:MFCD00011425
- Molekulargewicht:80.04 g/mol
- Merck-Index:13,00538
- Siedepunkt:230 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:169 °C
- Dichte:1,73 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:229-347-8
- UN:1942
- ADR:5.1,III
Documents
Zertifikate
Suche nach Chargennummer10L Plastic bucket for solids UN Y (ZPACK13247010) 50L Plastic bucket UN Y (ZPACK13247050)
Packaging Information
P20_VWRC21277.361_SPEC_DE.pdf P20_VWRC21277.460_SPEC_DE.pdf spec_VWRC21277.361 spec_VWRC21277.460 spec_VWRC21277.460_de
Product specification
VWR Chemicals Big Packs and Bulks
Product Literature
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Assay (calculated on anhydrous):Min. 98.5 %
Technische Daten
- Packung:Kunststoffeimer
- VE:5 kg