Methanol ≥98,5%, TECHNICAL
Kunststofftrommel, 10 L
Anbieter: VWR Chemicals
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
- CAS Nummer:67-56-1
- Formel:CH₃OH
- MDL-Nummer:MFCD00004595
- Molekulargewicht:32.04 g/mol
- Merck-Index:13,05984
- Siedepunkt:64,6 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:–98 °C
- Dichte:0,7918 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:11 °C (geschlossener Tiegel)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-659-6
- UN:1230
- ADR:3 (6.1),II
- ERREICHEN:01-2119433307-44
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer10L Plastic drum for liquids DIN 51 UN (ZPACK13951000) 1L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13961000) 225L Metal drum UN (ZPACE8010050) 25L Plastic drum for liquids DIN 61 (ZPACK13952500) 5L Plastic jerrycan for liquids DIN 42 (ZPACK13951065)
Verpackungsinformationen
P20_VWRC20903.290_SPEC_DE.pdf P20_VWRC20903.368_SPEC_DE.pdf P20_VWRC20903.415_SPEC_DE.pdf P20_VWRC20903.461_SPEC_DE.pdf P20_VWRC20903.550_SPEC_DE.pdf
Produktspezifikation
Mehr
SDS_DE_CH_VWRC20903 SDS_DE_CH_VWRC20903.pdf sds_VWRC20903
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
VWR Chemicals Big Packs and Bulks VWR Denatured Ethanol
Produktliteratur
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Gehalt:Min. 98,5 %
- Verdampfungsrückstand:Max. 0,015 %
Technische Daten
- Packung:Kunststofftrommel
- VE:10 L
- Cat. No.:20903.415
- Umweltzertifizierung:Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
- Umweltfreundlichkeit:Unbedenklicher für Mensch und Umwelt