AuftragsverfolgungKontakt
Methanol ≥98,5%, TECHNICAL
Kunststoffflasche, 1 L
Catalog # 20903.290
Flammable
Toxic
Health
Supplier:   VWR Chemicals
Methanol ≥98,5%, TECHNICAL
Catalog # 20903.290
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  67-56-1
Methanol ≥98,5%, TECHNICAL
Methanol ≥98,5%, TECHNICAL
Kunststoffflasche, 1 L
CAS Number:  67-56-1
Price
SFr. 18.60
Log in for availability
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonyms:  Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
  • CAS Number:67-56-1
  • Formula:CH₃OH
  • MDL Number:MFCD00004595
  • Molecular Weight:32.04 g/mol
  • Merck Index:13,05984
  • Boiling Pt:64,6 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:–98 °C
  • Density:0,7918 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:11 °C (geschlossener Tiegel)
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:200-659-6
  • UN:1230
  • ADR:3 (6.1),II
  • REACH:01-2119433307-44
Specifications
Specification Test Results
  • Gehalt:
    Min. 98,5 %
  • Verdampfungsrückstand:
    Max. 0,015 %
Specifications
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    1 L
  • Cat. No.:
    20903.290
  • Umweltzertifizierung:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
  • Umweltfreundlichkeit:
    Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
Specifications