AuftragsverfolgungKontakt
Trübungsstandards, Stablcal®
Stablcal® stabilisierter Formazinstandard, 0,30 NTU, 1 L
Katalognr. 708-0001
Anbieter:   Hach
Trübungsstandards, Stablcal®
Katalognr. 708-0001
Anbieter:  Hach
CAS Nummer:  
Trübungsstandards, Stablcal®
Trübungsstandards, Stablcal®
Stablcal® stabilisierter Formazinstandard, 0,30 NTU, 1 L
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 402.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
Die stabilisierten Formazin-Trübungsstandards Stablcal® sind echte Formazin-Verdünnungen für den Einsatz in jedem Trübungsmessgerät. Von USEPA für die Kalibrierung akzeptiert.
  • Präzise, vorgemischte Formazinlösungen
  • Basierend auf Formazin-Primärstandards
  • Erhöhte Stabilität spart Zeit und Arbeit
  • Zuverlässige Ergebnisse
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1 L
  • Trübung:
    0,30 NTU
  • Bezeichnung:
    Stablcal® stabilisierter Formazinstandard
Technische Daten