AuftragsverfolgungKontakt
Trübungsstandards, Stablcal®
Trübungsstandards, Stablcal®
Stablcal® stabilisierter Formazinstandard, 1 NTU, 100 mL
Codice catalogo 708-0081
Nome del fornitore:   Hach
Trübungsstandards, Stablcal®
Codice catalogo 708-0081
Nome del fornitore:  Hach
Numero CAS:  
Trübungsstandards, Stablcal®
Trübungsstandards, Stablcal®
Stablcal® stabilisierter Formazinstandard, 1 NTU, 100 mL
Numero CAS:  
Price
SFr. 194.00
Log in per disponibilità
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Die stabilisierten Formazin-Trübungsstandards Stablcal® sind echte Formazin-Verdünnungen für den Einsatz in jedem Trübungsmessgerät. Von USEPA für die Kalibrierung akzeptiert.
  • Präzise, vorgemischte Formazinlösungen
  • Basierend auf Formazin-Primärstandards
  • Erhöhte Stabilität spart Zeit und Arbeit
  • Zuverlässige Ergebnisse
Specifiche
Specifiche
  • VE:
    100 mL
  • Trübung:
    1 NTU
  • Bezeichnung:
    Stablcal® stabilisierter Formazinstandard
Specifiche