Agar, Pulver, TECHNICAL
Kunststoffeimer, 5 kg
Anbieter: VWR Chemicals
Direkt zu
Product Details & Documents
Not suitable for microbiological purposes
Synonyme: Agar Agar
- CAS Nummer:9002-18-0
- MDL-Nummer:MFCD00081288
- Merck-Index:13,00184
- Schmelzender Platingehalt:90 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:232-658-1
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer10L Plastic bucket for solids UN Y (ZPACK13247010) 2,5L Plastic bottle for solids DIN 80 (ZPACK13252500) 750 ml Plastic bottle for solids DIN 60 (ZPACK13250750)
Verpackungsinformationen
14510213.pdf P20_VWRC20768.235_SPEC_DE.pdf P20_VWRC20768.361_SPEC_DE.pdf spec_VWRC20768.235 spec_VWRC20768.235
Produktspezifikation
Mehr
SDS_DE_CH_VWRC20768 sds_VWRC20768
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Prüfung auf Identität:Entspricht
Technische Daten
- Packung:Kunststoffeimer
- VE:5 kg