AuftragsverfolgungKontakt
Agar, Pulver, TECHNICAL
Agar, Pulver, TECHNICAL
Kunststoffflasche für Feststoffe, 1 kg
Catalog # 20768.292
Supplier:   VWR Chemicals
Agar, Pulver, TECHNICAL
Catalog # 20768.292
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  9002-18-0
Agar, Pulver, TECHNICAL
Agar, Pulver, TECHNICAL
Kunststoffflasche für Feststoffe, 1 kg
CAS Number:  9002-18-0
Price
SFr. 320.00
Log in for availability
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Not suitable for microbiological purposes
Synonyms:  Agar Agar
  • CAS Number:9002-18-0
  • MDL Number:MFCD00081288
  • Merck Index:13,00184
  • Melting Pt:90 °C
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:232-658-1
Specifications
Specification Test Results
  • Prüfung auf Identität:
    Entspricht
Specifications
  • Packung:
    Kunststoffflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 kg