Trichloressigsäure (Eisessig) Ph. Eur.
25 kg
Anbieter: VWR Chemicals
Trichloressigsäure (Eisessig) Ph. Eur.
Katalognr. 20741.461
Anbieter: VWR Chemicals
CAS Nummer: 76-03-9
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: TCA
- CAS Nummer:76-03-9
- Formel:Cl₃CCOOH
- MDL-Nummer:MFCD00004177
- Molekulargewicht:163.39 g/mol
- Merck-Index:13,09700
- Siedepunkt:196 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:54…56 °C
- Dichte:1,63 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:113 °C (geschlossener Tiegel)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-927-2
- UN:1839
- ADR:8,II
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Assay:98.0 - 100.5 %
- Appearance:Conforms (see CoA/CoS)
- Identification A:Passes test
- Appearance of solution:Passes test
- Cl (Chloride):Max. 100 ppm
- Sulphated ash:Max. 0.1 %
- Residual solvents:Passes test
Technische Daten
- VE:25 kg
Technische Daten
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



