Trichloressigsäure (Eisessig) Ph. Eur.
Kunststoffflasche für Feststoffe, 1 kg
Supplier: VWR Chemicals
Trichloressigsäure (Eisessig) Ph. Eur.
Catalog # 20741.290
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number: 76-03-9
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: TCA
- CAS Number:76-03-9
- Formula:Cl₃CCOOH
- MDL Number:MFCD00004177
- Molecular Weight:163.39 g/mol
- Merck Index:13,09700
- Boiling Pt:196 °C (1013 hPa)
- Melting Pt:54…56 °C
- Density:1,63 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:113 °C (geschlossener Tiegel)
- Storage Temperature:Raumtemperatur
- EINECS:200-927-2
- UN:1839
- ADR:8,II
Documents
Certificates
Search by Lot Number1L Plastic bottle for solids DIN 60 UN (ZPACK13251000)
Packaging Information
P20_VWRC20741.290_SPEC_DE.pdf spec_VWRC20741.290 spec_VWRC20741.290_de spec_VWRC20741.461
Product specification
Trichloroacetic Acid (TCA) Glacial Ph. Eur.
Additional Product Details
VWR Chemicals for Biopharma and Pharma Production
Product Literature
Specifications
Specification Test Results
- Assay:98.0 - 100.5 %
- Appearance:Conforms (see CoA/CoS)
- Identification A:Passes test
- Appearance of solution:Passes test
- Cl (Chloride):Max. 100 ppm
- Sulphated ash:Max. 0.1 %
- Residual solvents:Passes test
Specifications
- Packung:Kunststoffflasche für Feststoffe
- VE:1 kg
Specifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



