Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Schwefelsäure 50%, TECHNICAL | Avantor

Schwefelsäure 50%, TECHNICAL

Kunststoffflasche, 1 L
Katalognr. 20696.293
Ätzend
Anbieter:   VWR Chemicals
Schwefelsäure 50%, TECHNICAL
Katalognr. 20696.293
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  7664-93-9
Schwefelsäure 50%, TECHNICAL
Schwefelsäure 50%, TECHNICAL

Kunststoffflasche, 1 L

CAS Nummer:  7664-93-9
Preis
48.40 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:7664-93-9
  • Formel:H₂SO₄
  • MDL-Nummer:MFCD00064589
  • Molekulargewicht:98.08 g/mol
  • Siedepunkt:>100 °C (1013 hPa)
  • Dichte:1,1…1.4 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-639-5
  • UN:2796
  • ADR:8,II
  •  :Density: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Technische Daten

Ergebnisse des Spezifikationstests

  • Assay:
    Min. 50 %

Technische Daten

  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    1 L

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.