Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Schwefelsäure ≥95%, TECHNICAL | Avantor

Schwefelsäure ≥95%, TECHNICAL

Kunststofftrommel, 50 L
Katalognr. 20685.513
Ätzend
Anbieter:   VWR Chemicals
Schwefelsäure ≥95%, TECHNICAL
Katalognr. 20685.513
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  7664-93-9
Schwefelsäure ≥95%, TECHNICAL
Schwefelsäure ≥95%, TECHNICAL

Kunststofftrommel, 50 L

CAS Nummer:  7664-93-9
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 L
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:7664-93-9
  • Formel:H₂SO₄
  • MDL-Nummer:MFCD00064589
  • Molekulargewicht:98.08 g/mol
  • Merck-Index:14,08974
  • Siedepunkt:330 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:10,38 °C
  • Dichte:1,84 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:231-639-5
  • ADR:8,II
  •  :Density: 1.84 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • UN:1830
  • ERREICHEN:01-2119458838-20
Technische Daten

Ergebnisse des Spezifikationstests

  • Assay:
    Min. 95 %

Technische Daten

  • Packung:
    Kunststofftrommel
  • VE:
    50 L

Technische Daten