Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Amidoschwefelsäure ≥99%, TECHNICAL

Kunststoffeimer, 25 kg
Catalog # 20671.468
Irritant
Supplier:   VWR Chemicals
Amidoschwefelsäure ≥99%, TECHNICAL
Catalog # 20671.468
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  5329-14-6
Amidoschwefelsäure ≥99%, TECHNICAL
Amidoschwefelsäure ≥99%, TECHNICAL

Kunststoffeimer, 25 kg

CAS Number:  5329-14-6
Price
468.00 SFr.
Log in for availability
1 * 25 kg
Product Details & Documents
Synonyms:  Aminosulphonic acid, Amidosulphuric acid, Amidosulphuric Acid, Sulphamic acid, Amidosulphonic acid, Sulphamidic acid
  • CAS Number:5329-14-6
  • Formula:H₃NO₃S
  • MDL Number:MFCD00011603
  • Molecular Weight:97.09 g/mol
  • Merck Index:13,09006
  • Boiling Pt:247 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:205 °C
  • Density:2,15 g/cm³ (20 °C)
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:226-218-8
  • UN:2967
  • ADR:8,III
Specifications

Specification Test Results

  • Assay:
    Min. 99 %

Specifications

  • Packung:
    Kunststoffeimer
  • VE:
    25 kg

Specifications