Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Amidoschwefelsäure ≥99%, TECHNICAL | Avantor

Amidoschwefelsäure ≥99%, TECHNICAL

Kunststoffflasche für Feststoffe, 1 kg
Katalognr. 20671.297
Reizend
Anbieter:   VWR Chemicals
Amidoschwefelsäure ≥99%, TECHNICAL
Katalognr. 20671.297
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  5329-14-6
Amidoschwefelsäure ≥99%, TECHNICAL
Amidoschwefelsäure ≥99%, TECHNICAL

Kunststoffflasche für Feststoffe, 1 kg

CAS Nummer:  5329-14-6
Preis
SFr. 29.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Aminosulphonic acid, Amidosulphuric acid, Amidosulphuric Acid, Sulphamic acid, Amidosulphonic acid, Sulphamidic acid
  • CAS Nummer:5329-14-6
  • Formel:H₃NO₃S
  • MDL-Nummer:MFCD00011603
  • Molekulargewicht:97.09 g/mol
  • Merck-Index:13,09006
  • Siedepunkt:247 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:205 °C
  • Dichte:2,15 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:226-218-8
  • UN:2967
  • ADR:8,III
Technische Daten

Ergebnisse des Spezifikationstests

  • Assay:
    Min. 99 %

Technische Daten

  • Packung:
    Kunststoffflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 kg

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..