AuftragsverfolgungKontakt
Salzsäure 30%, TECHNICAL
Salzsäure 30%, TECHNICAL
Kunststofftrommel, 20 L
Catalog # 20251.445
Corrosive
Irritant
Supplier:   VWR Chemicals
Salzsäure 30%, TECHNICAL
Catalog # 20251.445
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  7647-01-0
Salzsäure 30%, TECHNICAL
Salzsäure 30%, TECHNICAL
Kunststofftrommel, 20 L
CAS Number:  7647-01-0
Price
SFr. 213.00
Log in for availability
1 * 20 L
Product Details & Documents
Synonyms:  Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
  • CAS Number:7647-01-0
  • Formula:HCl
  • MDL Number:MFCD00011324
  • Molecular Weight:36.46 g/mol
  • Boiling Pt:110 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:–30 °C
  • Density:1,18 g/cm³ (20 °C)
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:231-595-7
  • UN:1789
  • ADR:8,II
  • REACH:01-2119484862-27
Specifications
Specification Test Results
  • Assay:
    29 - 31 %
Specifications
  • Packung:
    Kunststofftrommel
  • VE:
    20 L
Specifications