AuftragsverfolgungKontakt
Nitrogen-nitrate standard solution
Nitrogen-nitrate standard solution
Nitrogen-nitrate standard solution, 100 mg/l as NO₃-N (NIST), 500 mL
Katalognr. 705-2025
Anbieter:   Hach
Nitrogen-nitrate standard solution
Katalognr. 705-2025
Anbieter:  Hach
CAS Nummer:  
Nitrogen-nitrate standard solution
Nitrogen-nitrate standard solution
Nitrogen-nitrate standard solution, 100 mg/l as NO₃-N (NIST), 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 89.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Standard solutions for accuracy checks in nitrate nitrogen determinations and also for meter calibrations/standardisation.
Documents
Technische Daten
Technische Daten
  • Konzentration:
    100 mg/l as NO₃-N (NIST)
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    Nitrogen-nitrate standard solution