AuftragsverfolgungKontakt
ortho-Borsäure ≥98%, TECHNICAL | Avantor
ortho-Borsäure ≥98%, TECHNICAL
Kunststoffeimer, 5 kg
Katalognr. 20177.368
Gesundheit
Anbieter:   VWR Chemicals
ortho-Borsäure ≥98%, TECHNICAL
Katalognr. 20177.368
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  10043-35-3
ortho-Borsäure ≥98%, TECHNICAL
ortho-Borsäure ≥98%, TECHNICAL
Kunststoffeimer, 5 kg
CAS Nummer:  10043-35-3
Preis
SFr. 175.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
  • CAS Nummer:10043-35-3
  • Formel:B(OH)₃
  • MDL-Nummer:MFCD00011337
  • Molekulargewicht:61.83 g/mol
  • Merck-Index:13,01326
  • Siedepunkt:185 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:160 °C
  • Dichte:1,44 g/cm³ (25 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:233-139-2
  • ERREICHEN:01-2119486683-25
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Assay:
    Min. 98 %
Technische Daten
  • Packung:
    Kunststoffeimer
  • VE:
    5 kg
Technische Daten