AuftragsverfolgungKontakt
Aceton ≥99,0% Ph. Eur. | Avantor
Aceton ≥99,0% Ph. Eur.
Metalltrommel, 25 L
Katalognr. 20165.460
Entzündlich
Reizend
Anbieter:   VWR Chemicals
Aceton ≥99,0% Ph. Eur.
Katalognr. 20165.460
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  67-64-1
Aceton ≥99,0% Ph. Eur.
Aceton ≥99,0% Ph. Eur.
Metalltrommel, 25 L
CAS Nummer:  67-64-1
Preis
SFr. 545.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 L
Product Details & Documents
Synonyme:  2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
  • CAS Nummer:67-64-1
  • Formel:CH₃COCH₃
  • MDL-Nummer:MFCD00008765
  • Molekulargewicht:58.08 g/mol
  • Merck-Index:13,00067
  • Siedepunkt:56,2 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–95,4 °C
  • Dichte:0,792 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:<–20 °C (geschlossener Tiegel)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-662-2
  • UN:1090
  • ADR:3,II
  • ERREICHEN:01-2119471330-49
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Assay:
    Min. 99.0 %
  • Appearance:
    Clear colourless liquid
  • Identification B:
    Passes test
  • Identification C:
    Passes test
  • Appearance of solution:
    Passes test
  • Acidity or alkalinity:
    Passes test
  • Relative density:
    0.79 - 0.793
  • Reducing substances:
    Passes test
  • Methanol (V/V):
    Max. 0.05 %
  • Propan-2-ol (V/V):
    Max. 0.05 %
  • Benzene (V/V):
    Max. 2 ppm
  • Any other impurity (V/V):
    Max. 0.05 %
  • Matter insoluble in water:
    Passes test
  • Residue on evaporation:
    Max. 50 ppm
  • Water:
    Max. 3 g/l
  • Residual solvents:
    Passes test
  • Mesityl oxide (*):
    Max. 10 ppm
  • Statement of original manufacturer:
    (*)
Technische Daten
  • Packung:
    Metalltrommel
  • VE:
    25 L
  • Cat. No.:
    20165.460
  • Umweltzertifizierung:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
  • Umweltfreundlichkeit:
    Unbedenklicher für Mensch und Umwelt