AuftragsverfolgungKontakt
Leitfähigkeitsstandards
Leitfähigkeitsstandards
Natriumchlorid-Standardlösung, 10 246 mg/l NaCl, 18 000 µS/cm, 100 mL
Codice catalogo HACH2307442
Nome del fornitore:   Hach
Leitfähigkeitsstandards
Codice catalogo HACH2307442
Nome del fornitore:  Hach
Numero CAS:  
Leitfähigkeitsstandards
Leitfähigkeitsstandards
Natriumchlorid-Standardlösung, 10 246 mg/l NaCl, 18 000 µS/cm, 100 mL
Numero CAS:  
Price
SFr. 52.40
Log in per disponibilità
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Die Natriumchlorid-Standardlösungen werden für die Kalibrierung der Leitfähigkeitsmessgeräte und auch für Genauigkeitsprüfungen verwendet.
Specifiche
Specifiche
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    Natriumchlorid-Standardlösung, 10 246 mg/l NaCl
  • Leitfähigkeit:
    18 000 µS/cm
Specifiche