AuftragsverfolgungKontakt
Laborschalen, niedrige oder hohe Form | Avantor
Laborschalen, niedrige oder hohe Form
45 l, hoch, LDPE, 550×445×305 mm
Katalognr. 216-2886
Anbieter:   Gilac PROFESSIONNEL
Laborschalen, niedrige oder hohe Form
Katalognr. 216-2886
Laborschalen, niedrige oder hohe Form
Laborschalen, niedrige oder hohe Form
45 l, hoch, LDPE, 550×445×305 mm
Preis
SFr. 149.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
HDPE (low profile) or LDPE (high profile), translucent.
  • Alimentary use
  • Thermal resistance −15 to +60 °C (LDPE), −40 to +90 °C (HDPE)
  • Lightweight and sturdy
Ideal for a wide range of uses.
Technische Daten
  • Form:
    hoch
  • Kapazität:
    45 l
  • Material:
    LDPE
  • Seq:
    09
  • B×T×H:
    550×445×305 mm