AuftragsverfolgungKontakt
Laborschalen, niedrige oder hohe Form
30 l, hoch, LDPE, 540×435×200 mm
  216-2865
Laborschalen, niedrige oder hohe Form
  216-2865
Laborschalen, niedrige oder hohe Form
Laborschalen, niedrige oder hohe Form
30 l, hoch, LDPE, 540×435×200 mm
SFr. 125.00
1 * 1 ST
HDPE (low profile) or LDPE (high profile), translucent.
  • Alimentary use
  • Thermal resistance −15 to +60 °C (LDPE), −40 to +90 °C (HDPE)
  • Lightweight and sturdy
Ideal for a wide range of uses.
  • Form:
    hoch
  • Kapazität:
    30 l
  • Material:
    LDPE
  • Seq:
    08
  • B×T×H:
    540×435×200 mm