AuftragsverfolgungKontakt
Laborschalen, niedrige oder hohe Form | Avantor
Laborschalen, niedrige oder hohe Form
20 L, hoch, LDPE, 530×410×140 mm
Katalognr. 216-2887
Anbieter:   Gilac PROFESSIONNEL
Laborschalen, niedrige oder hohe Form
Katalognr. 216-2887
Laborschalen, niedrige oder hohe Form
Laborschalen, niedrige oder hohe Form
20 L, hoch, LDPE, 530×410×140 mm
Preis
SFr. 42.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
HDPE (low profile) or LDPE (high profile), translucent.
  • Alimentary use
  • Thermal resistance −15 to +60 °C (LDPE), −40 to +90 °C (HDPE)
  • Lightweight and sturdy
Ideal for a wide range of uses.
Technische Daten
  • Form:
    hoch
  • Kapazität:
    20 L
  • Material:
    LDPE
  • Seq:
    07
  • B×T×H:
    530×410×140 mm