AuftragsverfolgungKontakt
Laborschalen, niedrige oder hohe Form
10 l, niedrig, HDPE, 535×385×80 mm
  216-2885
Laborschalen, niedrige oder hohe Form
  216-2885
Laborschalen, niedrige oder hohe Form
Laborschalen, niedrige oder hohe Form
10 l, niedrig, HDPE, 535×385×80 mm
SFr. 56.20
1 * 1 ST
HDPE (low profile) or LDPE (high profile), translucent.
  • Alimentary use
  • Thermal resistance −15 to +60 °C (LDPE), −40 to +90 °C (HDPE)
  • Lightweight and sturdy
Ideal for a wide range of uses.
  • Form:
    niedrig
  • Kapazität:
    10 l
  • Material:
    HDPE
  • Seq:
    05
  • B×T×H:
    535×385×80 mm