AuftragsverfolgungKontakt
Laborschalen, niedrige oder hohe Form | Avantor
Laborschalen, niedrige oder hohe Form
5 l, niedrig, HDPE, 437×285×75 mm
Katalognr. 216-2883
Anbieter:   Gilac PROFESSIONNEL
Laborschalen, niedrige oder hohe Form
Katalognr. 216-2883
Laborschalen, niedrige oder hohe Form
Laborschalen, niedrige oder hohe Form
5 l, niedrig, HDPE, 437×285×75 mm
Preis
SFr. 18.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
HDPE (low profile) or LDPE (high profile), translucent.
  • Alimentary use
  • Thermal resistance −15 to +60 °C (LDPE), −40 to +90 °C (HDPE)
  • Lightweight and sturdy
Ideal for a wide range of uses.
Technische Daten
  • Form:
    niedrig
  • Kapazität:
    5 l
  • Material:
    HDPE
  • Seq:
    03
  • B×T×H:
    437×285×75 mm