AuftragsverfolgungKontakt
Nitrogen-nitrate standard solution | Avantor
Nitrogen-nitrate standard solution
Nitrogen-nitrate standard solution, pack of 16×10 ml voluette ampoules, 500 mg/l as NO₃-N (NIST), 16
Katalognr. 705-2010
Anbieter:   Hach
Nitrogen-nitrate standard solution
Katalognr. 705-2010
Anbieter:  Hach
CAS Nummer:  
Nitrogen-nitrate standard solution
Nitrogen-nitrate standard solution
Nitrogen-nitrate standard solution, pack of 16×10 ml voluette ampoules, 500 mg/l as NO₃-N (NIST), 16
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 118.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 16 ST
Product Details & Documents
Standard solutions for accuracy checks in nitrate nitrogen determinations and also for meter calibrations/standardisation.
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • Konzentration:
    500 mg/l as NO₃-N (NIST)
  • VE:
    16
  • Bezeichnung:
    Nitrogen-nitrate standard solution, pack of 16×10 ml voluette ampoules
Technische Daten