Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Chlorine standard solution | Avantor

Chlorine standard solution

Chlorine standard solution, 10 ml Voluette ampoules, 50 - 75 mg/l as Cl₂, 16
Katalognr. 705-0060
Anbieter:   Hach
Chlorine standard solution
Katalognr. 705-0060
Anbieter:  Hach
CAS Nummer:  
Chlorine standard solution
Chlorine standard solution

Chlorine standard solution, 10 ml Voluette ampoules, 50 - 75 mg/l as Cl₂, 16

CAS Nummer:  
Preis
201.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 16 ST
Product Details & Documents

For accuracy checks in chlorine determinations. Lot specific concentration displayed on label.

  • Simple accuracy checks
  • Minimise waste
  • Helps ensure reliable result
Technische Daten

Technische Daten

  • Konzentration:
    50 - 75 mg/l as Cl₂
  • VE:
    16
  • Bezeichnung:
    Chlorine standard solution, 10 ml Voluette ampoules

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..