Leitfähigkeitsstandards
Natriumchlorid-Standardlösung, 491 mg/l NaCl, 1000 µS/cm, 100 mL
Anbieter: Hach
Direkt zu
Product Details & Documents
Die Natriumchlorid-Standardlösungen werden für die Kalibrierung der Leitfähigkeitsmessgeräte und auch für Genauigkeitsprüfungen verwendet.
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
- VE:100 mL
- Bezeichnung:Natriumchlorid-Standardlösung, 491 mg/l NaCl
- Leitfähigkeit:1000 µS/cm