AuftragsverfolgungKontakt
COD calibration standard solutions (NIST traceable) | Avantor
COD calibration standard solutions (NIST traceable)
COD calibration solution 300 mg/L, 300 ppm, 500 mL
Katalognr. 705-0049
Anbieter:   Hach
COD calibration standard solutions (NIST traceable)
Katalognr. 705-0049
Anbieter:  Hach
CAS Nummer:  
COD calibration standard solutions (NIST traceable)
COD calibration standard solutions (NIST traceable)
COD calibration solution 300 mg/L, 300 ppm, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 152.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Technische Daten
Technische Daten
  • Konzentration:
    300 ppm
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    COD calibration solution 300 mg/L