AuftragsverfolgungKontakt
Nitrogen-nitrate reagent sets, LR | Avantor
Nitrogen-nitrate reagent sets, LR
Nitrogen nitrate reagent set, 0,1 - 0,50 mg/l NO₃- N, Cadmium reduction, All except DR3000, DR2010, DR2000, PC II, 10 ml, PP, 100, 100
Katalognr. 705-0132
Anbieter:   Hach
Nitrogen-nitrate reagent sets, LR
Katalognr. 705-0132
Anbieter:  Hach
CAS Nummer:  
Nitrogen-nitrate reagent sets, LR
Nitrogen-nitrate reagent sets, LR
Nitrogen nitrate reagent set, 0,1 - 0,50 mg/l NO₃- N, Cadmium reduction, All except DR3000, DR2010, DR2000, PC II, 10 ml, PP, 100, 100
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 268.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
For determination of nitrogen-nitrate by the cadmium reduction method.
Technische Daten
Technische Daten
  • Chemische Methode:
    Cadmium reduction
  • VE:
    100
  • Bezeichnung:
    Nitrogen nitrate reagent set
  • Probengröße:
    10 ml
  • Typ:
    PP
  • Für Gerät:
    All except DR3000, DR2010, DR2000, PC II
  • Tests pro Kit:
    100
  • Messbereich:
    0,1 - 0,50 mg/l NO₃- N
Technische Daten