AuftragsverfolgungKontakt
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ LMS | Avantor
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ LMS
Patrone mit geradem Lauf, LMSA, 300 Å, 75 µm, 1 ml, 25 mg
Katalognr. 551-0337
Anbieter:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ LMS
Katalognr. 551-0337
Anbieter:  VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ LMS
Patrone mit geradem Lauf, LMSA, 300 Å, 75 µm, 1 ml, 25 mg
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Bond Elut™ LMS polymeric sorbent lets you elute without having to add amine modifiers, buffers, or acids. The elimination of secondary interactions means that elution of analytes can be achieved with pure organic solvents or HPLC mobile phase-compatible solvent mixtures of low ionic strength. These characteristics are crucial to allow compatibility with LC/MS or other delicate analytical techniques.
  • Ultra clean styrene-divinylbenzene polymer
  • Optimised 75 μm particle size for reproducible flow
  • High capacity and surface area for efficient extraction
Technische Daten
  • Partikelgröße:
    75 µm
  • Porengröße:
    300 Å
  • Kapazität:
    1 ml
  • Bezeichnung:
    Patrone mit geradem Lauf
  • Seq:
    1
  • Bettgewicht:
    25 mg
  • Phase:
    LMSA