Empty solid phase extraction cartridges, Bond Elut™
Kartusche, 20 ml
Katalognr. 551-0360
Anbieter: VARIAN
Direkt zu
Product Details & Documents
Bond Elut empty SPE cartridges are made with high purity polypropylene for cleaner extracts.
- Uniform batch-to-batch size for consistent performance
- Cartridges are available from 1 to 60 ml
Bestellinformationen: Frits has to be ordered separately
Technische Daten
- Säulenform:Kartusche
- Kapazität:20 ml
- Seq:05
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- VARI12131035Adapterverschlüsse für 3-ml-ASPEC SPE-Systeme von GilsonEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1.000 ST
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- VARI12131034Adapterverschlüsse für 1-ml-ASPEC SPE-Systeme von GilsonEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1.000 ST