AuftragsverfolgungKontakt
Water hardness testing solutions | Avantor
Water hardness testing solutions
Hardness 3 solution (EDTA), 1 l, EDTA, 1 L
Katalognr. HACH42653
Anbieter:   Hach
Water hardness testing solutions
Katalognr. HACH42653
Anbieter:  Hach
CAS Nummer:  
Water hardness testing solutions
Water hardness testing solutions
Hardness 3 solution (EDTA), 1 l, EDTA, 1 L
CAS Nummer:  
Preis
117.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
Technische Daten
Technische Daten
  • Chemische Methode:
    EDTA
  • VE:
    1 L
  • Bezeichnung:
    Hardness 3 solution (EDTA), 1 l
Technische Daten