AuftragsverfolgungKontakt
Dewar flasks, flat bottom, type FB
Dewar flask FB 3 CAL
Katalognr. KGWA1153
Anbieter:   KGW
Dewar flasks, flat bottom, type FB
Katalognr. KGWA1153
Anbieter:  KGW
Dewar flasks, flat bottom, type FB
Dewar flasks, flat bottom, type FB
Dewar flask FB 3 CAL
Preis
502.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dewar flasks are made up of borosilicate glass 3,3 and stainless-steel cover. For storage of liquid nitrogen, dry ice and other coolants.
  • Low evaporation rate
  • Easy handling
  • Antimagnetic
  • Protective casing made of stucco aluminium
Area of application: Biotechnology, medicinal technique, laboratory technique, cooling of small samples and can also be used as insulating flask.
 : Conforms with DIN 12492, ISO 3585.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Dewar flask FB 3 CAL
  • Nutzinhalt:
    0,45 L
  • Tägliche Verdampfung:
    0,35 L
  • Cat. No.:
    KGWA1153
  • Modell:
    FB 3 CAL
  • Leergewicht:
    0,5 kg
  • Overall height:
    220 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • KGWA1655
    Plug for type FB 9 CAL
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 54.40
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • KGWA1656
    Plug for type FB 12 CAL
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 54.40