BOD-Flaschen
BSB-Flasche, mit Stopfen aus Glas, 300 ml
Katalognr. HACH62100
Anbieter: Hach
Direkt zu
Product Details & Documents
Dies sind Standardflaschen aus Borosilikatglas für BOD-Analysen.
- Ausgestellter Rand und Schliffstopfen zur Vermeidung von Lufteinschlüssen und als Wasserabdichtung
- Serialisierte Flaschen haben im Siebdruckverfahren aufgebrachte fortlaufende Nummern und einen Strichcode
- Mattiertes Beschriftungsfeld
Lieferinformationen: Stopfen sind inbegriffen.
Technische Daten
- Kapazität:300 ml
- Bezeichnung:BSB-Flasche, mit Stopfen aus Glas
- Seq:01