AuftragsverfolgungKontakt
Multiparameter-Testsätze, Modell HA-62
Multiparameter-Testsätze, Modell HA-62
Für Wasserhärte (CaCO₃ ), Eisengehalt und pH-Wert, HA-62, Hardness: 17,19 - 342,36 mg/l, Iron: 0,1 - 5 mg/l, pH: 6,5 - 8,5, 1 KIT
Katalognr. HACH183700
Anbieter:   Hach
Multiparameter-Testsätze, Modell HA-62
Katalognr. HACH183700
Anbieter:  Hach
CAS Nummer:  
Multiparameter-Testsätze, Modell HA-62
Multiparameter-Testsätze, Modell HA-62
Für Wasserhärte (CaCO₃ ), Eisengehalt und pH-Wert, HA-62, Hardness: 17,19 - 342,36 mg/l, Iron: 0,1 - 5 mg/l, pH: 6,5 - 8,5, 1 KIT
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 676.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Dieser Multiparameter-Testsatz zur Bestimmung von Wasserhärte, Eisengehalt und pH-Wert bietet eine benutzerfreundliche und kostengünstige Möglichkeit, die Wasserqualität zu prüfen.
  • Beliebte Testsätze in einem robusten Kit
  • Nutzt Farbscheibe und Titrationsmethoden mit Tropfenzähler
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1 KIT
  • Bezeichnung:
    Für Wasserhärte (CaCO₃ ), Eisengehalt und pH-Wert, HA-62
  • Messbereich:
    Hardness: 17,19 - 342,36 mg/l, Iron: 0,1 - 5 mg/l, pH: 6,5 - 8,5
Technische Daten