Post-Mortem-Skalpelgriffe
PM40 epoxid-pulverbeschichtet, Klingen Nr. PM40 und PM40B, 220 mm
Anbieter: SWANN MORTON
Direkt zu
Product Details & Documents
Eine vielseitige und umfassende Modellreihe für Bestatter und Pathologen zur Verwendung in der Autopsie, Histopathologie und bei allgemeinen Post-Mortem-Verfahren.
- PM40-Reihe mit herkömmlicher Verschraubung
- PM60-Reihe mit Standard-Klingeneinpassung
Die PM40B und PM60B Klingen sind für zusätzliche Sicherheit und Schutz vor versehentlichen Verletzungen abgerundet.
: Die PM8 und PM40 Edelstahlgriffe werden einzeln in einer Kunststoffschutzhülle geliefert.
Technische Daten
- Für:Klingen Nr. PM40 und PM40B
- Typ:PM40 epoxid-pulverbeschichtet
- Länge:220 mm
- Seq:03